Läs mer
Zinkftalocyanin, 95 %
Produktkod. 11398358
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398358 2 g 2g
11388358 10 g 10g
11378358 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039553.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577,916 g/mol
Zinkftalocyanin finner allmänna tillämpningar inom industrin som katalysatorer, fotoledare och inom biomedicinskt område för fotodynamisk terapi, PDT. ZnPc-laddade PLGA-nanopartiklar är ett lovande läkemedelstillförselsystem för fotodynamisk terapi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14320-04-8
Molekylformel C32H16N8Zn
Molekylvikt (g/mol) 577.916
MDL-nummer MFCD00041955
InChI-nyckel PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc phthalocyanine
Färg Lila
Odör Luktfritt
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 577.91
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.