Läs mer
Zinkftalocyanin, 96 %
Produktkod. 10595101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10595101 5 g 5g
10495081 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595101 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 422750050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.47 SEK
    606.65 SEK / 5g
    Save 68.82 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14320-04-8
InChI-nyckel PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc phthalocyanine
Namnnotering 98%
Färg Lila
Förlust vid torkning 5% max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C32H16N8Zn
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Molekylvikt (g/mol) 577.91
Formel vikt 577.91
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.