Läs mer
R&L Enterprises™ Förzinkade stativstänger
Produktkod. 12358139 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Stång:
10 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Stång Förpackningsstorlek
12358139 500 mm 10 mm Paket med 5
12956806 750 mm 12,5 mm Paket med 2
12966806 1000 mm 12,5 mm Paket med 2
12368139 600 mm 12,5 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12358139
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Förzinkade stavar är tillverkade av mjukt stål.
  • Gängad
  • Tillgänglig för en rad diametrar och längder
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Material Förzinkat mjukt stål
Längd (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) Stång 10 mm
Produkttyp Stång