Läs mer
R&L Enterprises™ Förzinkade stativstänger
Produktkod. 12368139 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Stång:
10 mm
12,5 mm
Packungsgröße:
Paket med 2
Paket med 5
Artikelnummer. 12368139
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Förzinkade stavar är tillverkade av mjukt stål.
  • Gängad
  • Tillgänglig för en rad diametrar och längder
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Spezifikation
Material Förzinkat mjukt stål
Längd (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Stång 12,5 mm
Produkttyp Stång
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt