Läs mer
Zinkpulver, -100 mesh, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11660222
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11660222 500 g 500g
11650222 100 g -
11436800 2.5 kg 2500g
11348026 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11660222 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13310.36
 Begränsad artikel
I lager
Zinkpulver används vid termisk sprutning för korrosionsskydd och i den kemiska industrin. Den tillhandahåller kemisk potentiell energi i alkaliska batterier för att pumpa elektriska laddningar mellan de negativa och positiva polerna. Det används som bränsle för modellraketer med en blandning av 2,04 delar zink till en del svavel. Det används som skyddspigment i industriella beläggningar, som reduktionsmedel och katalysator i en mängd olika kemiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Zinkpulver används vid termisk sprutning för korrosionsskydd och i den kemiska industrin. Den tillhandahåller kemisk potentiell energi i alkaliska batterier för att pumpa elektriska laddningar mellan de negativa och positiva polerna. Det används som bränsle för modellraketer med en blandning av 2,04 delar zink till en del svavel. Det används som skyddspigment i industriella beläggningar, som reduktionsmedel och katalysator i en mängd olika kemiska reaktioner.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för luft och fukt. Inkompatibel med starka syror, starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-66-6
Molekylformel Zn
Molekylvikt (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-namn zink
LEDER [Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc powder
Smältpunkt 420 °C
Kokpunkt 907 °C
Densitet 7.13
Kvantitet 500 g
Maskstorlek -100 mesh
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Form Pulver
UN-nummer UN1436
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231-Hanteras under inert gas.
  • P232-Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.