Läs mer
Zinkpulver, -100 mesh, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386557
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386557 5 kg 5kg
11396557 250 g 250g
11306567 1 kg 1kg
15430967 5 x 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11386557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000424.A7
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-66-6
Molekylformel Zn
Molekylvikt (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-namn zink
LEDER [Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc
Färg Grå
Utseende Gray powder
Kvantitet 5 kg
Maskstorlek -100 Mesh
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Ångtryck 1 hPa (1mmHg)
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Form Pulver
Formel vikt 65.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.