missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zinkpulver, extra rent, Scharlab

Produktkod. 11332645
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332645 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11332645 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer CI01450500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, elektrisk ledare, i galvanoteknik (korrosionsinhibitor), elektrolyt för batterier, metallegeringar och reduktionsmedel.

  • Molekylformel: Zn
  • Molmassa: 65,38 g/mol
  • CAS: 7440-66-6
  • EIN ECS nr: 231-175-3
  • Olösligt i HCl: 0,05 % max

Specifikationer

Kokpunkt 908°C
Smältpunkt 420°C
CAS 7440-66-6
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel Zn
MDL-nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn]
IUPAC-namn zink
Molekylvikt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formel vikt 65.38g/mol
Kvalitet Extra ren
Tändpunkt 460°C
Ångtryck 1.33hPa (at 487°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zink, pulver, puriss
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P422-Förvara innehållet i .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.