Läs mer
Zinkpulver, Pure Grade, Penta Chemicals
Beskrivning
Om oss
Företaget PENTA grundades 1990 under handelsnamnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Från första början har vi varit ett enbart tjeckiskt företag som leds av familjen Švec, inklusive företagets grundare Petr Švec.
Vi är specialiserade på tillverkning och distribution av rena, laboratorie-, läkemedels- och specialkemikalier, som vi marknadsför under varumärket Penta. Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier, i stora volymer, med en kvalitet som sträcker sig från teknisk, till ren, till AG och ACS.
Hög kvalitet och flexibilitet
Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att uppfylla specifika kundkrav rankas vi bland de ledande leverantörerna av kvalificerade kemikalier på hemmamarknaden, och på senare tid har vi även expanderat till den globala marknaden.
Vi tillverkar kemikalierna i vårt eget moderna komplex som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskriterierna. Våra stora lageranläggningar, inklusive två automatiserade lager, gör det möjligt för oss att tillgodose kundens krav. Vi paketerar produkterna i enlighet med alla lagkrav och kan på begäran leverera dem till kunden med vår egen ADR-transport.
Miljöansvar
Vår prioritet är att leverera maximal kvalitet på kemikalier, tillförlitlighet och miljömedvetenhet. Våra ansträngningar bevisas av många utmärkelser och certifikat, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och Responsible Care-certifikatet för ansvarsfullt företagande inom kemisk industri.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Powder |
| CAS | 7440-66-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Glasburk |
| Form | Pulver |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.38 |
| Procent renhet | ≥90% |
| Kvalitet | Ren |
Säkerhet och hantering
- Zinc powder
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Pyrofort fast ämne Kategorija 1
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Zinc powder