Läs mer
Zinkpropionat, 97 %
Produktkod. 11490028
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490028 50 g 50g
11400038 250 g 250g
11480028 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23636.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 557-28-8 | C6H10O4Zn | 211,52 g/mol
Används för att minska irritation från mögel, svampar och bakterier och som ett aktuellt antimykotisk medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Används för att minska irritation från mögel
, svampar och bakterier och som ett lokalt antimykotisk medel.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform. Blandbar med etanol; löslig i dietyleter; lätt löslig i kloroform.
Noter
Hygroskopisk, skyddar mot vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-28-8
Molekylformel C6H10O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 211.52
MDL-nummer MFCD00045937
InChI-nyckel XDWXRAYGALQIFG-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc propionate, unii-81pxa87xvc, 81pxa87xvc, propanoic acid, zinc salt 2:1, gyna-plex, propionic acid, zinc salt, zinc dipropionate, propanoic acid, zinc salt, zinc propanoate, propanoic acid, zinc salt, basic
PubChem CID 11189
IUPAC-namn zink;propanoat
LEDER [Zn++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Zinc propionate
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,10153
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, kloroform. Blandbar med etanol; löslig i dietyleter; lätt löslig i kloroform.
Formel vikt 211.53
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.