Läs mer
Zinkprotoporfyrin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368317
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368317 50 mg 50mg
11358317 10 mg 10mg
11420530 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032068.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15442-64-5 | C34H32N4O4Zn | 626.034 g/mol
Zinkprotoporfyrin-9 är en potent, selektiv hemoxygenashämmare, interleukin-1-antagonist, GCS-hämmare och NOS1-, NOS2- och NOS3-hämmare. I olfaktoriska neuronala kulturer har denna produkt använts för att blockera CO-biosyntes, vilket sänkte cGMP-koncentrationerna. Zinkprotoporfyrin-9 är ett extremt användbart verktyg för att belysa rollen av CO i signaltransduktion och som en neurotransmittor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15442-64-5
Molekylformel C34H32N4O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 626.034
MDL-nummer MFCD00011612
InChI-nyckel FUTVBRXUIKZACV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc protoporphyrin
PubChem CID 131664383
IUPAC-namn zink;3-[18-(2-karboxietyl)-8,13-bis(etenyl)-3,7,12,17-tetrametyl-23H-porfyrin-21-id-2-yl]propanoat
LEDER CC1=C(C2=CC3=NC(=CC4=C(C(=C(N4)C=C5C(=C(C(=N5)C=C1[N-]2)C)C=C)C)C=C)C(=C3CCC(=O)O)C)CCC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc protoporphyrin
Färg Lila till rött
Odör Odorless
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol,and DMSO,pyridine,or dimethyl formamide.
Formel vikt 626.04
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.