Läs mer
Zinc Pyrithione, MedChemExpress
Beskrivning
Zinc Pyrithione is an antifungal and antibacterial agent disrupting membrane transport by blocking the proton pump. Zinc Pyrithione is also a copper ionophore that delivers copper into cells and is a useful tool for studying cuproptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Pyrithione |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 13463-41-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H8N2O2S2Zn |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (104.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N12[O-][Zn+2]3([S]=C1C=CC=C2)[O-]N(C=CC=C4)C4=[S]3 |
| Visa mer |