for ultra trace analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc selenide |
| Smältpunkt | >1100°C |
| Namnnotering | 99.99% |
| Färg | Yellow |
| Fysisk form | Shiny Fine Powder |
| Kvantitet | 10 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% |
| Linjär formel | ZnSe |
| Merck Index | 15, 10356 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: decomposes in diluted nitric acid |
| Visa mer |