Läs mer
Zinc selenide, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11346688
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346688 250 g 250g
11336688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013241.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinkselenid används för att bilda II-VI ljusemitterande dioder och diodlasrar. Den avger blått ljus. Den är dopad med krom (ZnSe:Cr) har använts som ett infrarött laserförstärkningsmedium. Den används som scintillator med emissionstopp vid 640 nm. Den används i röntgen- och gammastrålningsdetektorer. Det används som ett infrarött optiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-09-9
Molekylformel SeZn
Molekylvikt (g/mol) 144.35
MDL-nummer MFCD00011296
InChI-nyckel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-namn zink(2+) selandiid
LEDER [Zn++].[Se--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc selenide
Smältpunkt >1100°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslighetsinformation Insoluble in water. Decomposes in dilute nitric acid.
Formel vikt 144.33
Procent renhet 99.995%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 5.42 g/mL at 15°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.