Läs mer
Zinc selenide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11331608
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331608 50 g 50g
11321608 10 g 10g
11311608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010999.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinkselenid (ZnSe) används som ett infrarött optiskt material med brett överföringsvåglängdsområde. Den används också som entréoptik i det nya sortimentet av in-ear kliniska termometrar. ZnSe används som ett halvledarmaterial för tunnfilmsenheter, och n-typ fönsterskikt för heteroövergångssolceller av tunnfilm. ZnSe aktiverad med tellur är en scintillator lämplig för matchning med fotodioder. Den används i röntgen- och gammastrålningsdetektorer. Zinkselenidfilmer är användbara i fotovoltaiska celler och solomvandlingsceller. Materialet kan dopas med n-typ och p-typ dopning. Den används för att bilda ljusemitterande dioder och diodlasrar. ZnSe dopad med krom finner användning som ett IR-laserförstärkningsmedium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-09-9
Molekylformel SeZn
Molekylvikt (g/mol) 144.35
MDL-nummer MFCD00011296
InChI-nyckel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-namn zink(2+) selandiid
LEDER [Zn++].[Se--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc selenide
Smältpunkt >1100°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 144.33
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 5.42 g/mL at 15°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.