Läs mer
Zinc selenide
Produktkod. 11458807
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458807 250 g 250g
11438807 10 g 10g
11448807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19947.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinkselenid används för att bilda II-VI ljusemitterande dioder och diodlasrar. Den är dopad med krom (ZnSe:Cr) har använts som ett infrarött laserförstärkningsmedium. Det används som ett infrarött optiskt material. Den används i röntgen- och gammastrålningsdetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zinkselenid används för att bilda II-VI ljusemitterande dioder och diodlasrar. Den är dopad med krom (ZnSe:Cr) har använts som ett infrarött laserförstärkningsmedium. Det används som ett infrarött optiskt material. Den används i röntgen- och gammastrålningsdetektorer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-09-9
Molekylformel SeZn
Molekylvikt (g/mol) 144.35
MDL-nummer MFCD00011296
InChI-nyckel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-namn zink(2+) selandiid
LEDER [Zn++].[Se--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc selenide
Smältpunkt >1100°C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 144.33
Odör Odorless
Densitet 5.42^1^5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.