Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Zn |
| Koncentration | 1 ±0,002 g/L |
| Typ | Masspektrometristandard |
| Element | Zn |
| Lösningsmedel eller matris | Väteklorid |
| Kvantitet | 500 mL |