Läs mer
Zinklösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12997313 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12997313 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12997313 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 470 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.00 SEK
    583.75 SEK / 100ml
    Save 250.25 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Zirconium
Förpackning Flaska
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zr]
IUPAC-namn zirkonium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/spår vätefluorid
Molekylvikt (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:33342
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Zirconium (Zr) 100mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.