Läs mer
Zinkstandard, 1000 mg/L i 2 % HNO 3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
30 mL
250 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
30ml
Beskrivning
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
- Zink Standard
- Tillverkad med ASTM Typ I vatten
- 1 000μ g/ml koncentration
- 250 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Standard |
| Förpackning | Poly flaska |
| Analyscertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels. |
| CAS Min % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| CAS Max % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Teknik | AA, ICP |
| Typ | Certified Reference Material |
| Kvantitet | 250 mL |
| Kvalitet | Plasma |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLZN2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLZN2-3Y, -3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLZN1-2X 10,000 PLZN1-3X |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1000 mg/L Zinc
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, Zinc from Zinc oxide