Läs mer
Zinc Standard for Atomic Absorption (AAS) 10,000 μg/mL (10,000 ppm) in 0.5 M Nitric Acid (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11449149 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11449149
Brand: Reagecon AAZNM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manufactured gravimetrically from very pure metal or salt (at least 99.9%) and tested by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T).
  • Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Material
  • ISO/IEC 17025 for the testing of ICP/ICP-MS Standards using ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 for calibration of laboratory balances (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 for temperature calibration in the range of −196 to +1200°C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 for density measurement (INAB Ref: 264T) using Oscillating U-Tube and Bingham Pycnometry
  • ISO/IEC 17025 for certain complexometric titrations (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA compliant, REACH etc.
  • This product is produced in a highly controlled cleanroom (ISO 7) environment, using ultra-pure water (specially treated for the production of mass spectroscopy standards), high quality acids and pre-cleaned bottles.
  • The titrimetry and spectroscopy are controlled and calibrated using separate Certified Reference Materials (CRM’s), so the product comes with two layers of traceability including NIST Standards where available.
  • All of the uncertainties of measurement for this product are calculated according to Eurachem/CITAC guidelines and reported as expanded uncertainties at the 95% confidence level.
Specifikationer
Beskrivning Matrix: 0.5 M Nitric Acid (HNO3)
Förpackning HDPE Triple-leached
Analyt- eller komponentnamn Zinc
Fysisk form Liquid
Koncentration 10,000 μg/mL (10,000 ppm)
Element Zn
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ZINC AAS STANDARD SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, zinc nitrate