Läs mer
Zinc Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Produktkod. 10264340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10264340 100 mL HDPE plastic bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10264340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8340/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100mL, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless
Kvantitet 100 mL
Förpackning HDPE plastic bottle
Form Liquid
MDL-nummer 11291