Läs mer
Zinc Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Produktkod. 10714571 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10714571 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10714571 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8341/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Colorless
pH 1
CAS 7779-88-6
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastic bottle
Form Liquid
Molekylformel N2O6Zn
MDL-nummer 11291
Synonym zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
InChI-nyckel ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
IUPAC-namn zinc;dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 189.388
PubChem CID 24518