Läs mer
Zinkstandardlösning, 1 g/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12903305 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 12903305
Brand: Fisher Chemical B 169 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .