Läs mer
Zinkstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Zn i 2-5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10790891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790891 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10790891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196465000
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Zn i 2 % HCl
Förpackning Plastflaska
CAS 7440-66-6, 7647-01-0, 7732-18-5, 7646-85-7
Densitet 1.01g/mL
Fysisk form Vätska
Molekylformel Zn
Koncentration 997 till 1003 μg/ml Zn (2 +) i 2 % HCl (20 °C)
MDL-nummer MFCD00011291
Färg Färglös
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn]
IUPAC-namn zink
Molekylvikt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:30185
Formel vikt 65.38
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc standard solution, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.