Läs mer
Zinc standard solution, BAKER INSTRA-ANALYZED reagent for AAS, J.T. Baker™
Produktkod. 10219390 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
100 mL
Produktkod.
10219390 100 mL
1 options
Produktkod. 10219390 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6827.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Zinc standard solution for AAS are prepared from metals and salts of 99.999% spectral purity
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000 μg/mL
Förpackning Plastic bottle
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.