Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Stearate |
| CAS | 557-05-1 |
| Molekylformel | C36H70O4Zn |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat |
| InChI-nyckel | XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2] |
| IUPAC-namn | zink;oktadekanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 632.332 |
| PubChem CID | 11178 |
| Visa mer |