Läs mer
Zinc Stearate, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10030370 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10030370 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10030370 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/1400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 118°C
CAS 557-05-1
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C36H70O4Zn
MDL-nummer 13031
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
InChI-nyckel XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
IUPAC-namn zinc;octadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Formel vikt 632.34g/mol
Förpackning Plastic powder jar