Läs mer
Zinkstearat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-212524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
20kg
5kg
Produktkod. 10018511
Brand: Thermo Scientific Acros 263780010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-05-1
MDL-nummer MFCD00013031
InChI-nyckel XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
IUPAC-namn zink;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc stearate
Smältpunkt 118.0°C to 128.0°C
Färg Vitt
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C36H70O4Zn
Linjär formel [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 10358
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Molekylvikt (g/mol) 632.34
Formel vikt 632.34
Procent renhet 12.5 to 14.0% (ZnO)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.