Läs mer
Zinc stearate, ZnO 12.5-14%
Produktkod. 11317548
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
Produktkod. 11317548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033238.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.332 g/mol
Zinkstearat används som släppmedel för tillverkning av gummi-, polyuretan- och polyesterbearbetning. Det är ett smörjmedel och förtjockningsmedel inom kosmetisk industri. Den spelar en viktig roll som aktivator för gummivulkanisering. Det fungerar som en fasöverföringskatalysator vid förtvålning av fetter på grund av dess lipofila karaktär. Det är en aktiv komponent i pulvret, som används för att minska friktionen mellan korten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-05-1
Molekylformel C36H70O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 632.332
MDL-nummer MFCD00013031
InChI-nyckel XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
PubChem CID 11178
IUPAC-namn zink;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc stearate
Smältpunkt 130°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,10158
Löslighetsinformation Insoluble in water,alcohol and ether; Soluble in benzeneSoluble in acids,aromatic and chlorinated hydrocarbons; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 632.48
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.