Läs mer
Zinksulfat, 100 mM aq. soln., Thermo Scientific™
Produktkod. 15453639
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453639 100 mL 100ml
15443639 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60963.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7733-02-0
Molekylformel O4SZn
Molekylvikt (g/mol) 161.44
MDL-nummer MFCD00011302
InChI-nyckel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC-namn zink;sulfat
LEDER [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Linjär formel ZnSO4
UN-nummer UN3082
Formel vikt 161.43
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100mM aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc sulfate, 100mM aqueous solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate