Läs mer
Zinksulfat, 7-hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Sulfate |
| Namnnotering | 7-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.97kg |
| IUPAC-namn | zink;sulfat;heptahydrat |
| Formel vikt | 287.56 |
| Procent renhet | 99.0 to 103.0% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |