Läs mer
Zinksulfat, 7-hydrat, granulär, multikompendiell, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15528294 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528294 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15528294 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 438301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2364.30 SEK
    2012.65 SEK / 500g
    Save 351.65 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfate
Namnnotering 7-Hydrate
CAS 7446-20-0
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Molekylformel H14O11SZn
MDL-nummer MFCD00149894
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn zink;sulfat;heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formel vikt 287.56
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.97kg