Läs mer
Zinksulfatkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M ZnSO4, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15663660 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15663660 1 Ea. Varje
15673660 6 x 1 Ea. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15663660 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 320471EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1 L standardlösning, 0,1 M ZnSO4
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7733-02-0
Molekylformel O4SZn
Molekylvikt (g/mol) 161.44
MDL-nummer MFCD00011302
InChI-nyckel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC-namn zink;sulfat
LEDER [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfate Concentrate
Kvantitet 1 Ea.
Linjär formel ZnSO4
UN-nummer 3082
Formel vikt 161.45g/mol
Förpackning Ampull
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc sulfate concentrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulphate