Läs mer
Zinksulfatheptahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449733
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449733 10 kg 10000g
11429733 500 g 500g
11439733 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12915.0C
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
Zinksulfatheptahydrat används i stor utsträckning som koaguleringsmedel vid framställning av rayon. Den hittar en tillämpning vid tillverkning av kalikotryck, träkonservering och litopon. Det är källan till zink som tillhandahålls i djurfoder, gödningsmedel och jordbrukssprayer. Det används som elektrolyter för zinkplätering och ytbehandlingsmedel. Det används också som betningsmedel vid färgning, konserveringsmedel för hud och läder och i medicin som ett sammandragande och kräkmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zinksulfatheptahydrat används ofta som koaguleringsmedel vid framställning av rayon. Den hittar en tillämpning vid tillverkning av kalikotryck, träkonservering och litopon. Det är källan till zink som tillhandahålls i djurfoder, gödningsmedel och jordbrukssprayer. Det används som elektrolyter för zinkplätering och ytbehandlingsmedel. Det används också som betningsmedel vid färgning, konserveringsmedel för hud och läder och i medicin som ett sammandragande och kräkmedel.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-20-0
Molekylformel H14O11SZn
Molekylvikt (g/mol) 287.54
MDL-nummer MFCD00149894
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate heptahydrate
Smältpunkt 100°C
pH 4.4 to 6
Kvantitet 10 kg
Linjär formel ZnSO4·7 H2O
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,10159
Löslighetsinformation Soluble aq. soln. and glycerol.
IUPAC-namn zink(2+)heptahydratsulfat
Formel vikt 287.54 (161.43 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.97
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.