Läs mer
Zinksulfatheptahydrat, 99,0-102,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11494682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494682 500 g 500g
11484682 100 g 100g
11404692 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219145290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 500g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7446-20-0
Molekylformel H14O11SZn
Molekylvikt (g/mol) 287.54
MDL-nummer MFCD00149894
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC-namn zink(2+)heptahydratsulfat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfate Heptahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0-102.0%
Formel vikt 287.54
Kvalitet ACS-reagens