Läs mer
Zinc Sulfate Heptahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc sulfate heptahydrate |
| Smältpunkt | ∼100°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 4.4 to 5.6 (at 20°C) |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | ZnSO4 · 7H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 287.56g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |