Läs mer
Zinksulfatheptahydrat, ACS, 99,0–103,0 %
Produktkod. 11455000
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455000 2.5 kg 2.5kg
11397728 100 g -
11387728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033399.A4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-20-0
Molekylformel H14O11SZn
Molekylvikt (g/mol) 287.54
MDL-nummer MFCD00149894
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC-namn zink;sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate heptahydrate
Smältpunkt 100 °C
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Lump
Kvantitet 2.5 kg
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,0 till 103,0 %
Densitet 1.97 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten, glycerol.
Formel vikt 287,54 (161,43 vattenfattig)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.