Läs mer
Zinc Sulfate, Heptahydrate, ACS, 99.5 to 103.0%, MilliporeSigma™
Produktkod. 15865190
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15865190 5 kg 5kg
15845190 500 g 500g
15855190 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15865190 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1088835000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7446-20-0
Molekylformel H14O11SZn
Molekylvikt (g/mol) 287.54
MDL-nummer MFCD00149894
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC-namn zinc(2+) heptahydrate sulfate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfate, Heptahydrate
Namnnotering EMSURE™, For Analysis
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.5 to 103.0%
Linjär formel ZnSO4 · 7H2O
Formel vikt 287.54
Kvalitet ACS/EP/ISO/Reagent
Densitet 1.97g/cm3 (20°C); Bulk Density: 800 to 1000 kg/m3