Läs mer
Zinksulfatheptahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11382645
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382645 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11382645 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer CI02070500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.92 SEK
    474.26 SEK / 500g
    Save 508.66 SEK
    51% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Används i analytisk kemi, som laboratoriereagens, i galvanoteknik och för avproteinering av blod och urin.
  • Synonymer: Svavelsyra zinksalt heptahydrat, zinkvitriol
  • Molekylformel: ZnSO 4•7H2O
  • Molmassa: 287,54 g/mol
  • CAS: 7446-20-0
  • EIN ECS nr: 231-793-3
Specifikationer
Smältpunkt ∼40 °C (dekomposition)
CAS 7446-20-0
pH 4,4 – 6,0 (5 %, vatten)
Kvantitet 500 g
Molekylformel H14O11SZn
MDL-nummer MFCD00149894
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn zink(2+)heptahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formel vikt 287,54 g/mol
Procent renhet 99,5 till 103,0 % (komplexometrisk)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Klarat test
Utseende Klart
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinksulfat-7-hydrat, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .