Läs mer
Zinksulfatheptahydrat, certifierad AR för analys, 99,5-100,5 %, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H14O11SZn, CAS-nummer-7446-20-0, zinksulfatheptahydrat, znso4.7h2o, zinksulfat jan, zinksulfat znso4-heptahydrat, vit vitriolheptahydrat, ccris 5563, zinksulfat:1sulfat:1 sulfatheptahydrat:1 zinksulfat:1sulfat:1 heptahydrat, unii-n57ji2k7wp, zinkvitriolheptahydrat, 500g, CHEBI:32312, Vit
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 100 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 4,4 till 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | zink(2+)heptahydratsulfat |
| Formel vikt | 287,53 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Zinksulfat heptahydrat
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.