Läs mer
Zinc Sulfate Heptahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 100°C |
| CAS | 7446-20-0 |
| Kvantitet | 50 kg |
| Molekylformel | ZnSO4 · 7H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149894 |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.56 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.97 g/cm3 at 20°C |