Läs mer
Zinksulfatheptahydrat, TRC
Produktkod. 30454700
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454700 500 mg
30449944 250 mg
30450595 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ701633500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-20-0
Molekylformel O4 S . Zn . 7 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 287.58
Synonym Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
IUPAC-namn zink; sulfat; Heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate heptahydrate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Formel vikt 285.9548