Läs mer
Zinc sulfate hydrate, Puratronic, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11376158
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376158 50 g 50g
11366158 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011138.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16788-42-4 | H2O5SZn | 179.45 g/mol
Zinksulfathydrat används vid framställning av rayon, som fodertillskott och som gödselingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16788-42-4
Molekylformel H2O5SZn
Molekylvikt (g/mol) 179.45
MDL-nummer MFCD00149893
InChI-nyckel RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
LEDER O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate hydrate
Smältpunkt 100°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZnSO4·xH2O
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,10159
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn zink(2+)-hydratsulfat
Formel vikt 161.43 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.