Läs mer
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Produktkod. 15617590 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15617590 250 g Poly Bottle 250g
15607590 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617590 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 96495250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7446-19-7
Molekylformel H2O5SZn
Molekylvikt (g/mol) 179.451
MDL-nummer MFCD00149893
InChI-nyckel RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC-namn zinc;sulfate;hydrate
LEDER O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate monohydrate
Smältpunkt 238°C
Färg Colorless
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Linjär formel ZnSO4 · H2O
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation In water 538g/L at 20°C
Formel vikt 179.47g/mol
Procent renhet ≥99% (KT)
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle