Läs mer
Zinksulfatmonohydrat, TRC
Produktkod. 30456566
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456566 5 g
1 options
Produktkod. 30456566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ7664905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Kvantitet 5 g
Molekylformel H2O4S . Zn . H2O
Synonym Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
InChI formel InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
LEDER O.[Zn].OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn svavelsyra; zink; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 179.5
Formel vikt 179.9071