Läs mer
Zinksulfatmonohydrat, zink 35,5 %
Produktkod. 11337757
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337757 1 kg 1kg
11327757 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014160.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    943.50 SEK
    774.65 SEK / 1kg
    Save 168.85 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7446-19-7 | H2O5SZn | 179,451 g/mol
Zinksulfatmonohydrat används i kalikotryck, konservering av trä och skinn, elektrolyter för zinkplätering, blekningspapper och klarningslim. Det används också som ett kemiskt reagens, koaguleringsmedel vid framställning av rayon, betningsmedel vid färgning och som zinkkälla i djurfoder. Inom medicinen används det som ett sammandragande och kräkmedel. Vidare är det en föregångare till pigmentet litopon. Utöver detta används den för att tillföra zink i gödningsmedel, jordbrukssprayer, i elektrolyter för zinkplätering och som betningsmedel vid färgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-19-7
Molekylformel H2O5SZn
Molekylvikt (g/mol) 179.451
MDL-nummer MFCD00149893
InChI-nyckel RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC-namn zink;sulfat;hydrat
LEDER O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate monohydrate
Fysisk form Grovt pulver
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,10159
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 179,45 (161,43 vattenfattig)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Zn 35.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.