Läs mer
Zinc Sulfate Solution 0.05M (0.05N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kvantitet | 6 Ampules |
| Förpackning | Ampull |
| Form | Vätska |