Läs mer
Zinksulfatlösning, 0,05 M, Solstice
Produktkod. 15624180
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624180 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15624180 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 344481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1530.07 SEK / 1 L
    Save 139.93 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,05 M ZnSO4
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Kvantitet 1 L
Molekylformel O4SZn
Linjär formel ZnSO4
MDL-nummer MFCD00011302
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI-nyckel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn zink;sulfat
Molekylvikt (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formel vikt 161,45 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc sulfate solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate-7-hydrate