Läs mer
Zinksulfatlösning, 0,1 M, Eur. Ph. Kvalitet, Chem-Lab
Produktkod. 12608533
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12608533 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 12608533 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL07.2618.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    573.09 SEK / 1 L
    Save 178.91 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt Eur. Ph. 4(4.2.2) standarder. Zinksulfatlösning, 0,1 M, Eur. Ph. Kvalitet, Lab-Chem tillhandahåller en källa till zink för titrering i laboratorieapplikationer, inklusive i volymetriska lösningar som har standardiserats i EDTA.
Zinksulfatheptahydrat är en måttligt vatten- och syralöslig zinkkälla för användningar som är kompatibla med sulfater. Denna lösning innehåller 28,754 g per liter (0,1 mol/liter).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate heptahydrate
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Färg Färglös
CAS Max % 3%
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
CAS Min % 97%
Odör Luktfritt
Densitet 1.01g/mL
Molekylformel H14O11SZn
Linjär formel H14O11SZn
MDL-nummer MFCD00149894
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI-nyckel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn zink;sulfat;heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formel vikt 287,54 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.2.2)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L (±0.0002 at 20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc sulfate 0.1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate