Läs mer
Zinksulfatlösning, 0,1 M, Solstice
Produktkod. 15675020
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675020 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15675020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353921L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.00 SEK
    690.05 SEK / 1 L
    Save 62.95 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,1 M ZnSO4
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Kvantitet 1 L
Molekylformel O4SZn
Linjär formel ZnSO4
MDL-nummer MFCD00011302
UN-nummer UN3082
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI-nyckel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn zink;sulfat
Molekylvikt (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formel vikt 161,45 g/mol