Läs mer
Zinc Sulfate (Solution in Water), TRC
Produktkod. 30450744
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30450744 250 mL
1 options
Produktkod. 30450744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ439985250ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfate
CAS 7733-02-0
Kvantitet 250 mL
Molekylformel O4SZn
Synonym Biolectra Zink, Biosanzink, Bonazen, Bufopto Zinc Sulfate, Complexonat, Honny Fresh 10P, Kreatol, Op-Thal-Zin, Optraex, Solvazinc, Solvezink, Sulfuric Acid Zinc Salt, Verazinc, White Vitriol, Z-Span, Zinc Sulfate, Zinc Sulfate (1:1), Zinc Sulfate (ZnSO4), Zinc Vitriol, Zinc(II) Sulfate, Zincaps, Zincate, Zinco, Zincomed, Zincteral
InChI formel InChI=1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
LEDER [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn zinc;sulfate
Molekylvikt (g/mol) 161.44
Formel vikt 159.8809